G001835
HPLC Analysis of Superoxide Dismutase on Discovery® BIO PolyMA-WAX
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Discovery BIO PolyMA-WAX, 5 cm × 4.6 mm, 5 μm particles (59602-U)
mobile phase: ([A] 20 mM Tris, pH 8.0 with hydrocloric acid; [B] 20 mM Tris, 0.5 M sodium chloride, pH 8.0 with hydrochloric acid)
gradient: 0 to 10% B in 30 min. (linear)
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 280 nm
injection: 10 μL
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
life science and biopharma
Nota de análise
Informações legais
Analito
padrão
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)