Documentos Principais
S5395
Sigma-Aldrich
Superóxido dismutase
≥3,000 units/mg protein, BioReagent, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
SOD, Superóxido:superóxido oxidorredutase
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.75
fonte biológica
bovine erythrocytes
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥3,000 units/mg protein
peso molecular
32.5 kDa
embalagem
pkg of 15000 units
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
pH
7.6-10.5
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A superóxido dismutase de eritrócitos bovinos é uma metaloproteína que desproporcionaliza radicais ânion superóxido. É uma proteína de ligação a cobre de 31,5 kDa com domínio e dobramento conservados. É um homodímero com um íon de cobre e um de zinco por subunidade, e tem um dobramento antiparalelo em barril β tipo “chave grega”.
Aplicação
A superóxido dismutase (SOD) de eritrócitos bovinos foi usada:
  • para medir o radical superóxido usando a rotação de ressonância paramagnética eletrônica nas células endoteliais microvasculares de cérebro humano
  • para medir a produção de superóxidos no ensaio de citocromo c em células mononucleares de sangue periférico
  • como padrão na caracterização de SOD de ovos de galinha usando espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) e análise de dessorção/ionização a laser auxiliada por matriz (MALDI)
Ações bioquímicas/fisiológicas
A superóxido dismutase de eritrócitos bovinos catalisa a dismutação de radicais de superóxido em peróxido de hidrogênio e oxigênio molecular. Ele atua como antioxidante e desempenha um papel crítico na defesa das células contra os efeitos tóxicos dos radicais de oxigênio. Compete com óxido nítrico (NO) pelo ânion superóxido (que reage com NO para formar peroxinitrito), portanto a SOD promove a atividade de NO. A SOD também demonstrou suprimir a apoptose em folículos ovarianos de rato cultivados, linhagens celulares neurais e camundongos transgênicos.
Definição da unidade
Uma unidade inibe a redução do citocromo c em 50% em um sistema acoplado com xantina oxidase em pH 7,8 a 25 °C em um volume de reação de 3,0 ml. A concentração de xantina oxidase deve produzir um ΔA550 inicial de 0,025 ± 0,005 por min.
Nota de análise
Para o método de ensaio, consulte McCord, J.M. and Fridovich, I., J. Biol. Chem., 244, 6049 (1969).
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Chunxia Xiao et al.
PloS one, 7(1), e30343-e30343 (2012-01-25)
The C57BLKS/J db/db (db/db) mouse is a widely used type 2 diabetic animal model, and this model develops early inner retinal neuronal dysfunction beginning at 24 weeks. The neural mechanisms that mediate early stage retinal dysfunction in this model are
Zoe Loomis et al.
PloS one, 12(2), e0171219-e0171219 (2017-02-06)
It is now well established that both inherited and acquired forms of hemolytic disease can promote pulmonary vascular disease consequent of free hemoglobin (Hb) induced NO scavenging, elevations in reactive oxygen species and lipid peroxidation. It has recently been reported
Partial biochemical characterization of Cu, Zn-superoxide dismutase extracted from eggs of hens (Gallus gallus domesticus)
Wawrzykowski J and Kankofer M
Food Chemistry, 227, 390-396 (2017)
human cystic fibrosis macrophages have defective calcium-dependent protein kinase C activation of the NADPH oxidase, an effect augmented by Burkholderia cenocepacia
Assani K, et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 198(5), 1985-1994 (2017)
Structure of fully reduced bovine copper zinc superoxide dismutase at 1.15
Hough MA and Hasnain SS
Structure, 11(8), 937-946 (2003)
Protocolos
Enzymatic Assay of Superoxide Dismutase
Chromatograms
application for HPLC