C1345
Catalase from bovine liver
powder, suitable for cell culture, 2,000-5,000 units/mg protein
Sinônimo(s):
H2O2:H2O2 oxidoreductase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine liver
linha de produto
BioReagent
Formulário
powder
atividade específica
2,000-5,000 units/mg protein
peso molecular
tetramer ~250 kDa
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
ponto isoelétrico
5.4
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CC)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
chave InChI
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
cow ... CAT(280743)
Descrição geral
Catalase from bovine liver is a tetramer consisting of 4 equal subunits each with a 60 kDa molecular weight. Each of these subunits contains iron bound to a protoheme IX group. The enzyme will also strongly bind to NADP, where NADP and the heme group are within 13.7 angstroms.
Aplicação
Catalase from bovine liver may be used:
- to prepare H2O2-O2 based biocathode for applications in glucose biofuel cells
- to study the kinetic properties and storage stability of catalase immobilized on to florisil
- in glutathione-mediated superoxide generation in an aqueous solution
- Gel filtration
- Analytical filtration on Ultrogel and glycerol gradient centrifugation
- Size exclusion chromatography (HPLC)-HPLC analysis of estrogen receptor
- Enzyme assays
- Alcohol oxidase activity
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Definição da unidade
Nota de preparo
Inibidor
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?