Key Documents
Y0001537
Purified quillaia saponins
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
quillaia saponins
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Purified quillaia saponins EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Embalagem
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Sarsasapogenin ≥98%
Sigma-Aldrich
S8534
Sarsasapogenin
Soyasaponin Bb phyproof® Reference Substance
PHL83545
Soyasaponin Bb
Digitonina ~50% (TLC)
Sigma-Aldrich
D5628
Digitonina
Escin ≥95%, powder
Sigma-Aldrich
E1378
Escin
Digitonina Used as non-ionic detergent
Sigma-Aldrich
D141
Digitonina
Vanilina ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
V1104
Vanilina