Documentos Principais
PHL89259
Primulic acid I
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
Primulasaponin I, Saponin PS 4
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C54H88O23
Número CAS:
Peso molecular:
1105.26
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥75.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O)O[C@@H]%10O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]%10O)O)O)C)O[C@@H]2[C@H]([C@@H](O[C@@H]([C@H]2O)C(=O)O)O[C@@H]4C([C@H]5[C@@]([C@@H]6[C@]([C@]7([C@]8(OC[C@]9([C@H]8CC(CC9)(C)C)[C@@H](C7)O)CC6)C)(CC5)C)(CC4)C)(C)C)O[C@@H]3O[C@@H](
InChI
1S/C54H88O23/c1-22-30(58)33(61)36(64)44(70-22)76-41-35(63)32(60)24(20-56)72-46(41)74-39-38(66)40(43(67)68)75-47(42(39)77-45-37(65)34(62)31(59)23(19-55)71-45)73-29-11-12-50(6)25(49(29,4)5)9-13-51(7)26(50)10-14-54-27-17-48(2,3)15-16-53(27,21-69-54)28(57)18-52(51,54)8/h22-42,44-47,55-66H,9-21H2,1-8H3,(H,67,68)/t22-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-,30-,31+,32-,33+,34-,35-,36+,37+,38-,39-,40-,41+,42+,44-,45-,46-,47+,50-,51+,52-,53+,54-/m0/s1
chave InChI
DQUUSJCGJNQFPG-CBMAJASRSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: primula
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Saponina for molecular biology, used as non-ionic surfactant
Sigma-Aldrich
47036
Saponina