Documentos Principais
PHL89260
Primulic acid II
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
Primulasaponin II
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C59H96O27
Número CAS:
Peso molecular:
1237.38
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥80.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C59H96O27/c1-23-32(64)35(67)39(71)49(78-23)85-45-36(68)34(66)25(19-60)79-51(45)83-43-41(73)44(47(74)75)84-52(46(43)86-50-40(72)37(69)42(26(20-61)80-50)82-48-38(70)33(65)24(62)21-76-48)81-31-11-12-55(6)27(54(31,4)5)9-13-56(7)28(55)10-14-59-29-17-53(2,3)15-16-58(29,22-77-59)30(63)18-57(56,59)8/h23-46,48-52,60-73H,9-22H2,1-8H3,(H,74,75)/t23-,24+,25+,26+,27-,28+,29+,30+,31-,32-,33-,34-,35+,36-,37+,38+,39+,40+,41-,42+,43-,44-,45+,46+,48-,49-,50-,51-,52+,55-,56+,57-,58+,59-/m0/s1
chave InChI
PDCAFVYIKFVFFL-IRJCFPFDSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: primula
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)