W306606
Thymol
FCC, FG
Sinônimo(s):
2-Isopropyl-5-methylphenol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)phenol, 5-Methyl-2-isopropylphenol, IPMP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
pressão de vapor
1 mmHg ( 64 °C)
p.e.
232 °C (lit.)
pf
48-51 °C (lit.)
densidade
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
spicy; phenolic
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1ccc(C)cc1O
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3
chave InChI
MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
240.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
116 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W306606-SAMPLE | |
W306606-SAMPLE-K | 4061837519307 |
W306606-10KG | |
W306606-10KG-K | 4061835566457 |
W306606-1KG | |
W306606-1KG-K | 4061835566464 |
W306606-5KG | |
W306606-5KG-K |