16254
Thymol
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, 99-101%
Sinônimo(s):
2-Isopropyl-5-methylphenol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)phenol, 5-Methyl-2-isopropylphenol, IPMP
About This Item
Produtos recomendados
Agency
meets analytical specifications of BP
meets analytical specifications of NF
meets analytical specifications of Ph. Eur.
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 64 °C)
Ensaio
99-101%
Formulário
solid
qualidade
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
Impurezas
acidic reac. impurities, complies
organic volatile impurities, complies (GC)
related subst., complies (GC)
residual solvents, complies
≤0.05% non-volatile matter
p.e.
232 °C (lit.)
pf
48-51 °C (lit.)
48-51 °C
densidade
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
adequação
complies for appearance of solution
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1ccc(C)cc1O
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3
chave InChI
MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- the effect of thymol on the viability of Bacillus cereus.
- its effect on growth and production of citrinin from Penicillium citrinum.
- the effect of thymol on insect and human γ-aminobutyric acid (GABA) receptors.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
240.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
116 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Bacillus cereus Heat-Treated Vegetative Cells