W224511
Carvacrol
natural, 99%, FG
Sinônimo(s):
5-Isopropyl-2-methylphenol
About This Item
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
meets purity specifications of JECFA
Produtos recomendados
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nível de qualidade
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.522 (lit.)
p.e.
236-237 °C (lit.)
pf
3-4 °C (lit.)
densidade
0.976 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
carvacrol
Organoléptico
camphoraceous; woody; spicy
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1ccc(C)c(O)c1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4-7,11H,1-3H3
chave InChI
RECUKUPTGUEGMW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Prophylactic efficacy of baicalin and carvacrol against Salmonella Typhimurium biofilm on food and food contact surfaces.: The study explores the effectiveness of carvacrol in preventing biofilm formation by Salmonella Typhimurium, with implications for food safety (Ashrafudoulla et al., 2024).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>212.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 100 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?