Documentos Principais
PHL80241
Carvacrol
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
5-Isopropyl-2-methylphenol
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHC6H3(CH3)OH
Número CAS:
Peso molecular:
150.22
Beilstein:
1860514
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
PhytoLab
índice de refração
n20/D 1.522 (lit.)
p.e.
236-237 °C (lit.)
pf
3-4 °C (lit.)
densidade
0.976 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1ccc(C)c(O)c1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4-7,11H,1-3H3
chave InChI
RECUKUPTGUEGMW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: thymus
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>212.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 100 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)