PHL83363
Carvacrol methyl ether
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
2-Methoxy-p-cymol, 4-Isopropyl-2-methoxytoluene, 5-Isopropyl-2-methylanisole, Methylcarvacrol
About This Item
Produtos recomendados
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
forma
liquid
fabricante/nome comercial
PhytoLab
densidade
0.936 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(OC)C=C(C(C)C)C=C1
InChI
1S/C11H16O/c1-8(2)10-6-5-9(3)11(7-10)12-4/h5-8H,1-4H3
chave InChI
YVLHTQPPMZOCOW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
167.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
75 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)