C121452
p-Cymene
99%
Sinônimo(s):
1-Isopropyl-4-methylbenzene, 4-Isopropyltoluene
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.62 (vs air)
pressão de vapor
1.5 mmHg ( 20 °C)
3.7 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
817 °F
Lim. expl.
5.6 %
índice de refração
n20/D 1.490 (lit.)
p.e.
176-178 °C (lit.)
densidade
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H14/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-8H,1-3H3
chave InChI
HFPZCAJZSCWRBC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
125.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
52 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?