30037
m-Cymene
analytical standard
Sinônimo(s):
1-Isopropyl-3-methylbenzene, 3-Isopropyltoluene
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
pressão de vapor
4 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
≥98.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.492 (lit.)
n20/D 1.493
p.e.
175 °C (lit.)
pf
−64 °C (lit.)
densidade
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C10H14/c1-8(2)10-6-4-5-9(3)7-10/h4-8H,1-3H3
chave InChI
XCYJPXQACVEIOS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
116.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
47 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)