193828
Indene
≥99%
Sinônimo(s):
Indonaphthene
Ensaio
≥99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.595 (lit.)
pb
181-182 °C (lit.)
pf
−5-−3 °C (lit.)
solubilidade
organic solvents: miscible
water: insoluble
densidade
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C1C=Cc2ccccc12
InChI
1S/C9H8/c1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1/h1-6H,7H2
chave InChI
YBYIRNPNPLQARY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
136.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
58 °C - closed cup