N32407
Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
99%
Sinônimo(s):
2-Norbornene, Norbornylene
Ensaio
99%
Formulário
solid
p.e.
96 °C (lit.)
pf
44-46 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1C[C@H]2C[C@@H]1C=C2
InChI
1S/C7H10/c1-2-7-4-3-6(1)5-7/h1-2,6-7H,3-5H2/t6-,7+
chave InChI
JFNLZVQOOSMTJK-KNVOCYPGSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
The vinylic polymerization of bicyclo[2.2.1]hept-2-ene (norbornene) with Co(II) compounds and the metallocene [η5-(C5Me5)Co-η2-Cl]2, in chlorobenzene activated with methylaluminoxane (MAO) has been reported. Co(II) catalyzed polymerization of bicyclo[2.2.1]hept-2-ene in the presence of ethene has been reported.
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
17.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-8 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
N32407-5KG | |
N32407-100G | 4061834115861 |
N32407-500G | 4061834115878 |
N32407-5G |