Key Documents
N32105
Sigma-Aldrich
5-Norbornen-2-ol, mixture of endo and exo
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H10O
Número CAS:
Peso molecular:
110.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
forma
solid
pf
104-106 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1C[C@H]2C[C@@H]1C=C2
InChI
1S/C7H10O/c8-7-4-5-1-2-6(7)3-5/h1-2,5-8H,3-4H2/t5-,6+,7?/m1/s1
chave InChI
MKOSBHNWXFSHSW-JEAXJGTLSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)