248533
5-Norbornene-2-methanol
98%, mixture of endo and exo
Sinônimo(s):
2-(Hydroxymethyl)bicyclo[2.2.1]hept-5-ene, 2-Hydroxymethyl-5-norbornene, 2-Norbornen-5-methanol, 5-(Hydroxymethyl)bicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 5-Hydroxymethyl-2-norbornene, Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-ylmethanol, Norbornene-5-methyl alcohol, [Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl]methanol
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.500 (lit.)
p.e.
97 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCC1C[C@@H]2C[C@H]1C=C2
InChI
1S/C8H12O/c9-5-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h1-2,6-9H,3-5H2/t6-,7+,8?/m0/s1
chave InChI
LUMNWCHHXDUKFI-KJFJCRTCSA-N
Aplicação
- 4-(norborn-2-ene-5-ylmethyleneoxy)-2,2′:6′,2′′-terpyridine
- 5- {[(3,5-di-t-butyl-4-hydroxy-benzoyl)oxy]methyl}-2-norbornene (BHBN)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?