B65586
2-Bromoethanol
95%
Sinônimo(s):
Ethylene bromohydrin
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.3 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
2.4 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.492 (lit.)
p.e.
56-57 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
1.763 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCBr
InChI
1S/C2H5BrO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2
chave InChI
LDLCZOVUSADOIV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?