176850
2-Iodoethanol
99%
Sinônimo(s):
2-Hydroxyethyl iodide, 2-Iodoethan-1-ol, Ethylene iodohydrin
Ensaio
99%
Formulário
liquid
contém
copper as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.572 (lit.)
p.e.
85 °C/25 mmHg (lit.)
densidade
2.205 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
iodo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCI
InChI
1S/C2H5IO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2
chave InChI
QSECPQCFCWVBKM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
149.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
65 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
176850-5G | 4061837632204 |
176850-1G | |
176850-25G | 4061838753038 |