Key Documents
176176
Sigma-Aldrich
Anidrido trifluorometanossulfônico
99%
Sinônimo(s):
Anidrido tríflico
About This Item
Fórmula linear:
(CF3SO2)2O
Número CAS:
Peso molecular:
282.14
Beilstein:
1813600
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
5.2 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
8 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.321 (lit.)
pb
81-83 °C (lit.)
densidade
1.677 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6O5S2/c3-1(4,5)14(9,10)13-15(11,12)2(6,7)8
chave InChI
WJKHJLXJJJATHN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O anidrido trifluorometanossulfônico, também conhecido como anidrido triflico, é um reagente eletrofílico que é uma fonte eficiente de trifluorometil. É comumente usado na química orgânica para converter compostos contendo oxigênio em triflatos e para a ativação eletrofílica e subsequente conversão de amidas, sulfóxidos e óxidos de fósforo.
Aplicação
Catalisador para glicosilação par síntese de polissacarídeos
Reagente para síntese estereosseletiva de doadores de manossazida uronato de metila
Ativador para glicosilação direta com hidroxiaçúcares anoméricos
O anidrido trifluorometanossulfônico pode ser usado como:
  • Um reagente na síntese do hexatriflato de dipentaeritritol por meio do método de triflatação e ácido azido-difenil-acético.
  • Catalisador para glicosilação para síntese de polissacarídeos.
  • Reagente para síntese estereosseletiva de doadores de uronato de metila de manosazida.
  • Ativador para glicosilação direta com açúcares hidróxi anoméricos
  • Um reagente de metilação para sintetizar compostos trifluorometilados por introdução direta de grupos CF3 a (hetero)arenos.
  • Um reagente para preparar tetrazóis substituídos a partir de amidas secundárias usando azida de sódio.
  • Um reagente na reação de ciclização de Bischler−Napieralski junto com 4-(N,N-dimetilamnino)piridina.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
not determinedboils before flash
Ponto de fulgor (°C)
not determinedboils before flash
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
The conversion of secondary amides to tetrazoles with trifluoromethanesulfonic anhydride and sodium azide
Thomas EW
Synthesis, 1993(08), 767-768 (1993)
Chimica Oggi, 22, 48-48 (2004)
Trifluoromethanesulfonic Anhydride as a Low-Cost and Versatile Trifluoromethylation Reagent
Ouyang Y, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 57(23), 6926-6929 (2018)
Synthesis, 735-735 (1993)
Aldrichimica Acta, 16, 15-15 (1983)