Documentos Principais
161535
Sigma-Aldrich
N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediaminetriacetic acid trisodium salt hydrate
99%
Sinônimo(s):
Trisodium HEDTA hydrate
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2CH2N(CH2CO2Na)CH2CH2N(CH2CO2Na)2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
344.20 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
288 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[Na+].[Na+].OCCN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H18N2O7.3Na.H2O/c13-4-3-11(5-8(14)15)1-2-12(6-9(16)17)7-10(18)19;;;;/h13H,1-7H2,(H,14,15)(H,16,17)(H,18,19);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
chave InChI
FHGJYTNPLCNRLG-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediaminetriacetic acid trisodium salt hydrate can be used as a complexing agent in combination with thiourea and its derivatives to enhance the deposition rate of electroless copper plating solutions.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The acceleration of nonformaldehyde electroless copper plating
Li J and Kohl PA
Journal of the Electrochemical Society, 149(12), C631-C636 (2002)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
161535-5G
161535-100G4061838746498
161535-3KG4061833544716
161535-1KG4061838746504