T7633
Triethylenetetramine-N,N,N′,N′′,N′′′,N′′′-hexaacetic acid
for complexometry, ≥98.0%
Sinônimo(s):
TTHA
About This Item
Produtos recomendados
grau
for complexometry
Ensaio
≥98.0%
Formulário
powder
pf
232-233 °C (lit.)
adequação
suitable for suitability for complexometry
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CN(CCN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C18H30N4O12/c23-13(24)7-19(3-5-21(9-15(27)28)10-16(29)30)1-2-20(8-14(25)26)4-6-22(11-17(31)32)12-18(33)34/h1-12H2,(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,33,34)
chave InChI
RAEOEMDZDMCHJA-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?