36818
Diethylenetriaminepentakis(methylphosphonic acid) solution
technical, ~50% (T)
Sinônimo(s):
Diethylenetriamine-N,N,N′,N′′,N′′-penta(methylenephosphonic acid), Diethylenetriamine-N,N,N′,N′′,N′′-pentakis(methylenephosphonic acid), Diethylenetriaminepenta(methylenephosphonic acid), Diethylenetriaminopenta(methylenephosphonic acid), Ethylenetriaminepenta(methylenephosphonic acid), P,P′,P′′,P′′′-[[(Phosphonomethyl)imino]bis[2,1-ethanediylnitrilobis(methylene)]]tetrakis[phosphonic acid]
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical
Nível de qualidade
Formulário
liquid
composição
HCl, 15%
H2O, ~35%
concentração
~50% (T)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
OP(O)(=O)CN(CCN(CP(O)(O)=O)CP(O)(O)=O)CCN(CP(O)(O)=O)CP(O)(O)=O
InChI
1S/C9H28N3O15P5/c13-28(14,15)5-10(1-3-11(6-29(16,17)18)7-30(19,20)21)2-4-12(8-31(22,23)24)9-32(25,26)27/h1-9H2,(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)(H2,19,20,21)(H2,22,23,24)(H2,25,26,27)
chave InChI
DUYCTCQXNHFCSJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?