324817
(Aminomethyl)phosphonic acid
99%
Sinônimo(s):
AMPA
Ensaio
99%
Formulário
solid
solubilidade
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
NCP(O)(O)=O
InChI
1S/CH6NO3P/c2-1-6(3,4)5/h1-2H2,(H2,3,4,5)
chave InChI
MGRVRXRGTBOSHW-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... F10(2159) , F2(2147) , PLG(5340)
rat ... Gria1(50592) , Gria2(29627) , Gria3(29628) , Gria4(29629) , Grik1(29559) , Grik2(54257) , Grin2a(24409) , Grm1(24414) , Grm2(24415) , Grm4(24417) , Grm5(24418) , Slc1a1(25550) , Slc1a2(29482) , Slc1a3(29483)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?