Documentos Principais
160512
Sigma-Aldrich
Cloreto de Fmoc
97%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
Cloreto de 9-fluorenilmetoxicarbonila, Cloroformato de 9-fluorenilmetila, Fmoc-Cl
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H11ClO2
Número CAS:
Peso molecular:
258.70
Beilstein:
2279177
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nome do produto
Cloreto de Fmoc, 97%
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
62-64 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
chloro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C15H11ClO2/c16-15(17)18-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14H,9H2
chave InChI
IRXSLJNXXZKURP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Agente derivatizante de aminoácidos para análise por HPLC. Reagente protetor de N para sínteses de peptídeos e oligonucleotídeos.
Reagente para derivatização de aminoácidos para análise de aminoácidos por HPLC e para preparo de aminoácidos N-Fmoc para síntese de peptídeos em fase sólida.
Reagente para proteção do grupo amina usado recentemente na síntese de um análogo bicíclico da prolina.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 369-369 (1993)
Helvetica Chimica Acta, 75, 1111-1111 (1992)
Synthesis, 3122-3122 (2006)
F Lai et al.
BioTechniques, 14(4), 642-649 (1993-04-01)
Pre-column derivatizations of amino acids often present two major challenges: 1) automation, due to the multi-step manipulations for pH control, reagent addition, mixing and extraction, and 2) effect of matrices in the sample such as salts, buffers and surfactants. Both
Jae Hyun Kim et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 11(1) (2020-12-31)
Here, we report a post-synthesis functionalization of the shell of Au nanoclusters (NCs) synthesized using glutathione as a thiolate ligand. The as-synthesized Au NCs are subjected to the post-synthesis functionalization via amidic coupling of dopamine on the cluster shell to