Key Documents
445185
Sigma-Aldrich
2-(Fmoc-amino)ethanol
97%
Sinônimo(s):
9-Fluorenylmethyl N-(2-hydroxyethyl)carbamate, N-Fmoc-ethanolamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H17NO3
Número CAS:
Peso molecular:
283.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
pf
144-147 °C (lit.)
grupo funcional
Fmoc
ester
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCNC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C17H17NO3/c19-10-9-18-17(20)21-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16,19H,9-11H2,(H,18,20)
chave InChI
XLIFWDZVNRWYKV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3