79760
Ftaldialdeído
for fluorescence, ≥99.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Dicarboxaldeído o-ftálico, o-Ftalaldeído, Benzeno-1,2-dicarboxaldeído, OPA
About This Item
Produtos recomendados
grau
for fluorescence
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
forma
solid
Impurezas
≤0.5% phthalic acid
pf
54-56 °C
fluorescência
λex 334 nm; λem 455 nm (Thiol Adduct)
λex 340 nm; λem 450 nm in reaction buffer (with glycine)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=Cc1ccccc1C=O
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-6H
chave InChI
ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
269.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
132 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter