M5801
3-Mercaptopropionic acid
≥99%
Sinônimo(s):
3-sulfanylpropanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.04 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
662 °F
índice de refração
n20/D 1.492 (lit.)
p.e.
110-111 °C/15 mmHg (lit.)
pf
15-18 °C (lit.)
densidade
1.218 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCS
InChI
1S/C3H6O2S/c4-3(5)1-2-6/h6H,1-2H2,(H,4,5)
chave InChI
DKIDEFUBRARXTE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
200.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93.4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Professor Aran (Claremont University, USA) thoroughly discusses the engineering of graphene based materials through careful functionalization of graphene oxide, a solution processable form of graphene.