405736
3-Mercapto-1-propanol
95%
Sinônimo(s):
3-Mercaptopropanol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.495 (lit.)
p.e.
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.067 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCCS
InChI
1S/C3H8OS/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
chave InChI
SHLSSLVZXJBVHE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)