451088
6-Mercapto-1-hexanol
97%
Sinônimo(s):
6-Hydroxy-1-hexanethiol, 6-MCH, 6-Mercaptohexan-1-ol, 6-Mercaptohexanol, MCH
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
adequação da reação
reagent type: linker
índice de refração
n20/D 1.486 (lit.)
p.e.
225 °C (lit.)
densidade
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
thiol
cadeia de caracteres SMILES
SCCCCCCO
InChI
1S/C6H14OS/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8H,1-6H2
chave InChI
UGZAJZLUKVKCBM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.