C112909
2-Cyclopenten-1-one
98%
Sinônimo(s):
1-Cyclopenten-3-one, 1-Cyclopenten-5-one, 2-Cyclopentenone, Cyclopent-2-en-1-one, Cyclopenten-3-one
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.481 (lit.)
p.e.
64-65 °C/19 mmHg (lit.)
densidade
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCC=C1
InChI
1S/C5H6O/c6-5-3-1-2-4-5/h1,3H,2,4H2
chave InChI
BZKFMUIJRXWWQK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
107.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
42 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)