C102814
2-Cyclohexen-1-one
≥95%
Sinônimo(s):
1-Cyclohexen-3-one, 2-Cyclohexenone, 3-Oxocyclohexene, Cyclohexen-3-one, Cyclohexenone
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
760 mmHg ( 168 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.488 (lit.)
pb
171-173 °C (lit.)
pf
−53 °C (lit.)
densidade
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCCC=C1
InChI
1S/C6H8O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h2,4H,1,3,5H2
chave InChI
FWFSEYBSWVRWGL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
132.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
56 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?