161683
4-Cyclopentene-1,3-dione
95%
Sinônimo(s):
1-Cyclopentene-3,5-dione, 2-Cyclopenten-1,4-dione, 2-Cyclopentene-1,4-dione, Cyclopent-4-en-1,3-dione, Cyclopentene-3,5-dione, Cyclopentenedione
Ensaio
95%
Formulário
solid
p.e.
60 °C/1 mmHg (lit.)
pf
34-36 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CC(=O)C=C1
InChI
1S/C5H4O2/c6-4-1-2-5(7)3-4/h1-2H,3H2
chave InChI
MCFZBCCYOPSZLG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
183.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
84 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?