344508
Cyclopentene
96%
Sinônimo(s):
2,2-Dimethylacetyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
20.89 psi ( 55 °C)
6.11 psi ( 20 °C)
Ensaio
96%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
743 °F
índice de refração
n20/D 1.421 (lit.)
p.e.
44-46 °C (lit.)
pf
−135 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 0.535 g/L at 25 °C
densidade
0.771 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C1CC=CC1
InChI
1S/C5H8/c1-2-4-5-3-1/h1-2H,3-5H2
chave InChI
LPIQUOYDBNQMRZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
recomendado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-29.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-34.4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal