C112208
Cyclopentanol
99%
Sinônimo(s):
1-Cyclopentanol, Cyclopentyl alcohol, Hydroxycyclopentane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.453 (lit.)
p.e.
139-140 °C (lit.)
pf
−19 °C (lit.)
densidade
0.948 g/mL at 20 °C
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC1CCCC1
InChI
1S/C5H10O/c6-5-3-1-2-4-5/h5-6H,1-4H2
chave InChI
XCIXKGXIYUWCLL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- An alkylating agent in the preparation of alkylated aromatic compounds using Fe3+-montmorillonite catalyst via Friedel–Crafts alkylation reaction.
- A reactant in the acylation of alcohols with an acid anhydride or acid chloride.
- A substrate in the synthesis of high-density polycyclic aviation fuel by the Guerbet reaction.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
123.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
51 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?