Documentos Principais
8.22328
Sigma-Aldrich
Cyclohexanol
for synthesis
Sinônimo(s):
Hexahydrophenol
About This Item
Fórmula linear:
C6H11OH
Número CAS:
Peso molecular:
100.16
Beilstein:
906744
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
203-630-6
NACRES:
NA.22
Ensaio:
≥99% (GC)
p.e.:
160-161 °C (lit.)
pressão de vapor:
0.98 mmHg ( 25 °C)
densidade de vapor
3.5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.98 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
solid
temperatura de autoignição
572 °F
potência
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
12.25 %
índice de refração
n20/D 1.465 (lit.)
pH
6.5 (20 °C, 40 g/L in H2O)
p.e.
160-161 °C (lit.)
pf
20-22 °C (lit.)
solubilidade
40 g/L
densidade
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2
chave InChI
HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
147.2 °F - closed cup - DIN 51794
Ponto de fulgor (°C)
64 °C - closed cup - DIN 51794
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Cyclohexanone analytical standard
Supelco
02482
Cyclohexanone
Ciclo-hexano anhydrous, 99.5%
Sigma-Aldrich
227048
Ciclo-hexano
1-Octanol analytical standard
Supelco
95446
1-Octanol
Ciclo-hexano suitable for HPLC, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
650455
Ciclo-hexano
1-Octanol for synthesis
Sigma-Aldrich
8.20931
1-Octanol