Documentos Principais
8.20931
Sigma-Aldrich
1-Octanol
for synthesis
Sinônimo(s):
1-Octanol, n-Octyl alcohol
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)7OH
Número CAS:
Peso molecular:
130.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
203-917-6
NACRES:
NA.22
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.031 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
270 °C
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
0.8 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
Viscosidade cinemática
5.6 cSt(40 °C)
p.e.
195 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 86 °C
solubilidade
0.43 g/L (External MSDS)
densidade
0.83 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCCCCCCC
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
chave InChI
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1-Octanol can be used as a reactant to synthesize:
  • Octenes via dehydration.
  • Esters via esterification with carboxylic acids.
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.824 - 0.826
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
187.7 °F
Ponto de fulgor (°C)
86.5 °C