29240
Cyclohexene
contains 100 ppm BHT as inhibitor, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Tetrahydrobenzene
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.8 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
160 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.0%
temperatura de autoignição
590 °F
contém
100 ppm BHT as inhibitor
Lim. expl.
5 %
resíduo de evaporação
≤0.01%
índice de refração
n20/D 1.446 (lit.)
n20/D 1.446
p.e.
83 °C (lit.)
pf
−104 °C (lit.)
densidade
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1CCC=CC1
InChI
1S/C6H10/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2H,3-6H2
chave InChI
HGCIXCUEYOPUTN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?