398241
Cyclohexanone
ACS reagent, ≥99.0%
Sinônimo(s):
pimelic ketone
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.4 (vs air)
pressão de vapor
3.4 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.0%
forma
liquid
temperatura de autoignição
788 °F
Lim. expl.
1.1 %, 100 °F
9.4 %
Impurezas
≤0.05% water
resíduo de evaporação
≤0.05%
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.450 (lit.)
pb
155 °C (lit.)
pf
−47 °C (lit.)
densidade
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
chave InChI
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Application in polymer physicochemical properties: Research highlights the utility of cyclohexanone in developing Poly(vinylidene fluoride) aerogels, emphasizing its role in manipulating polymorphic structures to tune physicochemical characteristics for advanced applications (Suresh et al., 2024).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
111.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
44 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?
Artigos
The Baeyer-Villiger oxidation is the oxidative cleavage of a carbon-carbon bond adjacent to a carbonyl, which converts the ketones to esters and the cyclic ketones to lactones.