C102180
Cyclohexanone
ReagentPlus®, 99.8%
Sinônimo(s):
pimelic ketone
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.4 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
3.4 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99.8%
forma
liquid
temperatura de autoignição
788 °F
Lim. expl.
1.1 %, 100 °F
9.4 %
índice de refração
n20/D 1.450 (lit.)
pH
~7 (20 °C, 70 g/L)
pb
155 °C (lit.)
pf
−47 °C (lit.)
densidade
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
chave InChI
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Secondary amines by reductive amination.
- Adipic acid.
- Tetrasubstituted propargylamines.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
111.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
44 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?