Merck
Todas as fotos(5)
Key Documents
1.02888
Supelco
Ciclohexanona
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Ciclohexanona, Cetona pimélica
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H10O
Número CAS:
Peso molecular:
98.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
203-631-1
NACRES:
NA.21
pressão de vapor
4.5 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
EMPLURA®
Ensaio
≥99% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
430 °C
Lim. expl.
1.1 % (v/v)
Impurezas
≤0.2% Water
pH
7 (20 °C, 70 g/L in H2O)
pb
155 °C/1013 hPa
pf
-31 °C
temperatura de transição
flash point 43 °C
solubilidade
90 g/L
densidade
0.95 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
chave InChI
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A linha EMPLURA® é a nossa alternativa de baixo custo para qualidades de alta pureza. Com a linha EMPLURA, oferecemos uma série de solventes para diversas aplicações básicas em setores não regulados, para aplicações menos exigentes e para fins de trabalho preparatório em laboratórios e limpeza. Os solventes EMPLURA fornecem especificações adequada com os parâmetros mais importantes.
Nota de análise
Pureza (GC): ≥ 99,0%
Identidade (IV): em conformidade
Densidade (d 20 °C/4 °C): 0,946-0,948
Água: ≤ 0,2%
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
111.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
44 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Cyclohexanol ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
105899
Cyclohexanol
Ciclo-hexano anhydrous, 99.5%
Sigma-Aldrich
227048
Ciclo-hexano