Documentos Principais
C96001
Sigma-Aldrich
Cyclobutanone
99%
About This Item
Fórmula linear:
C4H6(=O)
Número CAS:
Peso molecular:
70.09
Beilstein:
1560289
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.421 (lit.)
p.e.
99 °C (lit.)
densidade
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCC1
InChI
1S/C4H6O/c5-4-2-1-3-4/h1-3H2
chave InChI
SHQSVMDWKBRBGB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Starting material for a new, efficient synthesis of aminocyclobutanecarboxylic acid via the intermediacy of sulfonyloxiranes.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
60.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
16 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Tetrahedron, 62, 9268-9268 (2006)