Key Documents
756962
Sigma-Aldrich
3-Bromooxetane
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H5BrO
Número CAS:
Peso molecular:
136.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.484
densidade
1.651 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
BrC1COC1
InChI
1S/C3H5BrO/c4-3-1-5-2-3/h3H,1-2H2
chave InChI
SZTIZZFKWQWSSP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
107.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
42 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6