731536
3-Oxetanone
Sinônimo(s):
1,3-Epoxy-2-propanone
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
disponibilidade
not available in EU
índice de refração
n20/D 1.426
densidade
1.124 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ether
ketone
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1COC1
InChI
1S/C3H4O2/c4-3-1-5-2-3/h1-2H2
chave InChI
ROADCYAOHVSOLQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Various oxetane-containing lead compounds with improved solubility, reduced lipophilicity and amphiphilicity.
- (Hydroxymethyl)oxazoles and (hydroxymethyl)thiazoles via single-step microwave mediated reaction with primary amides and thioamides, respectively.
- Oxetane containing spirocycles through thermal 1,3-dipolar cycloaddition reaction with α-amino acids or secondary α-amino acid esters.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
79.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
26.1 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)