Key Documents
745715
Sigma-Aldrich
Oxetane-3-methanol
97%
Sinônimo(s):
3-(Hydroxymethyl)oxetane, 3-Oxetanemethanol, 3-Oxetanylmethanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H8O2
Número CAS:
Peso molecular:
88.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.450
densidade
1.092 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ether
hydroxyl
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC1COC1
InChI
1S/C4H8O2/c5-1-4-2-6-3-4/h4-5H,1-3H2
chave InChI
SWYHWLFHDVMLHO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
223.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
106.6 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)