Documentos Principais
777838
Sigma-Aldrich
3-Aminooxetane
97%
Sinônimo(s):
3-Oxetanamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H7NO
Número CAS:
Peso molecular:
73.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.453
densidade
1.042 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ether
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1COC1
InChI
1S/C3H7NO/c4-3-1-5-2-3/h3H,1-2,4H2
chave InChI
OJEOJUQOECNDND-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
130.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
54.44 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)