Documentos Principais
745693
Sigma-Aldrich
3-(Aminomethyl)oxetane
97%
Sinônimo(s):
3-oxetanemethanamine, (Oxetan-3-yl)methanamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H9NO
Número CAS:
Peso molecular:
87.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.458
densidade
1.014 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
ether
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NCC1COC1
InChI
1S/C4H9NO/c5-1-4-2-6-3-4/h4H,1-3,5H2
chave InChI
KTHZBRAXOLUNBN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
144.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
62.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3