T76201
Trimethylene oxide
97%
Sinônimo(s):
1,3-Epoxypropane, 1,3-Propylene oxide, Cyclooxabutane, Oxacyclobutane, Oxetane
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
5.09 psi ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.388-1.396
n20/D 1.392 (lit.)
p.e.
50 °C (lit.)
densidade
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C1COC1
InChI
1S/C3H6O/c1-2-4-3-1/h1-3H2
chave InChI
AHHWIHXENZJRFG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Trimethylene oxide is a strained cyclic ether which can be used to replace carbonyl / gem-dimethyl groups during molecular modelling of bioactive molecules.
- It can be incorporated in various bioactive molecule and drug substances for its improved physicochemical properties, via novel C-H activation methods.
- Trimethylene oxide can also be used in the synthesis of poly(trimethylene oxide) and related polymer electrolytes.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-4.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-20 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
T76201-10G | 4061837378461 |
T76201-5G | 4061838134547 |