226416
α-Methylene-γ-butyrolactone
97%
Sinônimo(s):
alpha-Methylene-gamma-butyrolactone, 3-Methylenedihydro-2(3H)-furanone, Tulipane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
liquid
contém
~2% 2,6-di-tert-butyl-p-cresol as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.472 (lit.)
p.e.
86-88 °C/12 mmHg (lit.)
solubilidade
water: soluble(lit.)
densidade
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C=C1CCOC1=O
InChI
1S/C5H6O2/c1-4-2-3-7-5(4)6/h1-3H2
chave InChI
GSLDEZOOOSBFGP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
98.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
37 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?