Documentos Principais
B59608
Sigma-Aldrich
α-Bromo-γ-butyrolactone
97%
Sinônimo(s):
2-Bromo-4-hydroxybutyric acid γ-lactone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H5BrO2
Número CAS:
Peso molecular:
164.99
Beilstein:
107800
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.508 (lit.)
p.e.
138 °C/6 mmHg (lit.)
densidade
1.786 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
BrC1CCOC1=O
InChI
1S/C4H5BrO2/c5-3-1-2-7-4(3)6/h3H,1-2H2
chave InChI
LFJJGHGXHXXDFT-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)